Fontos dokumentumok
P3644
L-α-Phosphatidylcholine
from soybean, Type IV-S, ≥30% (enzymatic)
Szinonimák:
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3-sn-Phosphatidylcholine, L-α-Lecithin, Azolectin, PC
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
soybean
Minőségi szint
típus
Type IV-S
Forma
solid
koncentráció
≥30% (enzymatic)
oldhatóság
chloroform: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to orange
funkcionális csoport
phospholipid
lipidtípus
phosphoglycerides
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
Alkalmazás
- as a component of human erythroid massive amplification culture (HEMAdef) medium for clinical expansion of human erythroblasts
- in the chloride efflux assay to examine the chloride permeability of lipid vesicles conferred by soluble CLIC1
- in an assay to measure solubilized wax synthase activity
- as a component of buffer A used for the resuspension of the cholate-solubilized catalytic unit of adenylate cyclase
- as a cryoprotectant for freezing ruminant sperm
- as a substrate for the estimation of phospholipase activity
- to make liposomes to assess their efficiency of recruitment of ARF (ADP ribosylation factor) and AP-1 (adaptor protein)
- in the preparation of the isolated catalytic unit of soluble adenylate cyclase
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)