Fontos dokumentumok
P1867
Plasmin from human plasma
lyophilized powder, ≥2.0 units/mg protein
Szinonimák:
Fibrinolysin
About This Item
Javasolt termékek
form
lyophilized powder
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥2.0 units/mg protein
szennyeződések
HIV, Hepatitis B and Hepatitis C, tested negative
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... PLG(5340)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
pH Optimum: 8.5
pH 7.5: ~40% of maximal activity, pH 9.5: ~50% of maximal activity
Temperature Optimum: 37 °C with rapid inactivation at 56 °C
Kiszerelés
Egység definíció
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Protocols
Enzymatic Assay of Plasmin with D-Val-Leu-Lys-p-Nitroanilide Dihydrochloride
Protocol for Enzymatic Assay of Plasmin with D-Val-Leu-Lys-p-Nitroanilide Dihydrochloride