Merck
N6414
Sigma-Aldrich
NN-DNJ
≥98% (HPLC)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H31NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
289.41
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
oldhatóság
DMSO: >10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCN1C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1CO
InChI
1S/C15H31NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-16-10-13(18)15(20)14(19)12(16)11-17/h12-15,17-20H,2-11H2,1H3/t12-,13+,14-,15-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FTSCEGKYKXESFF-LXTVHRRPSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
NN-DNJ is a glucosidase inhibitor that acts as a pharmacologic chaperone. NN-DNJ also acts synergistically with proteostasis modulators such as celastrol and MG132 to stabilize mutant proteins in properly folded states. NN-DNJ stabilizes various proteins against misfolding, increasing proper trafficking from the endoplasmic reticulum. There is potential use in studying diseases marked by misfolded proteins and has shown antiviral activity.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3