539160
Proteasome Inhibitor I
The Proteasome Inhibitor I controls the biological activity of Proteasome. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Szinonimák:
Proteasome Inhibitor I, PSI
Teszt
≥90% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
DMSO: 30 mg/mL
ethanol: 30 mg/mL
methanol: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Chymotrypsin-like activity of the multicatalytic proteinase complex (MCP; 20S proteasome) in HT4 cells
Figyelmeztetés
Szekvencia
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Mori, S., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 29447.
Figueiredo-Pereira, M.E., et al. 1994. J. Neurochem. 63, 1578.
Traenckner, E.B., et al. 1994. EMBO J. 13, 5433.
WGK
WGK 3
Related Content
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Válasszon különböző proteáz-inhibitor típusokat az igényei alapján, hogy megakadályozza a fehérjék lebomlását az izolálás és jellemzés során, és megóvja a fehérjéket a mintaelőkészítés során.