Fontos dokumentumok
PROTSIL1
ProteoSilver™ Silver Stain Kit
Szinonimák:
Silver Staining Kit
About This Item
Javasolt termékek
használat
1 kit sufficient for 25 mini-gels (10 × 10 cm)
Minőségi szint
technika/technikák
protein staining: suitable
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Premixed and preweighed solutions reduce time and cost of purchasing and preparing individual components
- Optimized protocols help establish conditions for best results
- High sensitivity and low background ensure very low abundance proteins can be detected and resolved from other proteins
- MALDI Compatible - Protein spots of interest can be further characterized by mass spectrometry
- Room Temperature Stability allows easy and convenient storage
Jogi információk
helyettesítve
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Lobbanási pont (F)
132.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
56 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Sigma offers EZBlue™ and ProteoSilver™ reagents for protein visualization, suitable for proteomics and traditional PAGE formats.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Az SDS-PAGE mintaelőkészítési kihívások okainak és megoldásainak azonosítása és az elektroforézis körülményeinek optimalizálása.
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
Protocols
Protocol for sample preparation for cell lysis and efficient protein extraction from cultured tissues and cells for subsequent Western blotting.
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
Egyszerűsítse az SDS-PAGE gél előkészítését előre kevert oldatainkkal és protokolljainkkal a fehérjék precíz elválasztása érdekében.