Fontos dokumentumok
C5038
Sodium octanoate
≥99% (capillary GC)
Szinonimák:
Caprylic acid sodium salt, Octanoic acid sodium salt, Sodium caprylate
About This Item
Javasolt termékek
leírás
anionic
Minőségi szint
Teszt
≥99% (capillary GC)
Forma
powder
funkcionális csoport
ester
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].CCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C8H16O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10;/h2-7H2,1H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BYKRNSHANADUFY-UHFFFAOYSA-M
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)