Fontos dokumentumok
C0426000
Caprylic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Octanoic acid, Acid C8, Caprylic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
5 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 78 °C)
API-család
caprylic acid
gyártó/kereskedő neve
EDQM
törésmutató
n20/D 1.428 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
mp
15-17 °C (lit.)
sűrűség
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 110 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)