Fontos dokumentumok
C1494
Carmofur
≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
1-Hexylcarbamoyl-5-fluorouracil, HCFU
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO: >15 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCNC(=O)N1C=C(F)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C11H16FN3O3/c1-2-3-4-5-6-13-10(17)15-7-8(12)9(16)14-11(15)18/h7H,2-6H2,1H3,(H,13,17)(H,14,16,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AOCCBINRVIKJHY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3