Fontos dokumentumok
15205
Blasticidine S hydrochloride
Szinonimák:
Blasticidin S
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
szín
white to off-white
oldhatóság
acetic acid: water: soluble, clear, colorless
antibiotikus hatásspektrum
fungi
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
Hatásmechanizmus
protein synthesis | interferes
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl[H].CN(CC[C@@H](N)CC(=O)N[C@H]1C=C[C@@H](O[C@@H]1C(O)=O)N2C=CC(N)=NC2=O)C(N)=N
InChI
1S/C17H26N8O5.ClH/c1-24(16(20)21)6-4-9(18)8-12(26)22-10-2-3-13(30-14(10)15(27)28)25-7-5-11(19)23-17(25)29;/h2-3,5,7,9-10,13-14H,4,6,8,18H2,1H3,(H3,20,21)(H,22,26)(H,27,28)(H2,19,23,29);1H/t9-,10+,13-,14+;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YQXYQOXRCNEATG-ZAYJLJTISA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Lentiviral vector systems prioritize safety features, with design precautions preventing replication. Good handling practices are essential for use.
Get tips for handling lentiviruses, optimizing experiment setup, titering lentivirus particles, and selecting helpful products for transduction.
Tippeket kaphat a lentivírusok kezeléséhez, a kísérlet beállításának optimalizálásához, a lentivírus részecskék titrálásához és a hasznos termékek kiválasztásához a transzdukcióhoz.
Protocols
Lentivirus versions of genome modification technologies support successful CRISPR, RNAi, and ORF experiments.
FACS sorts cells based on light scattering and fluorescence for objective cell analysis.