Merck
SML3579
Sigma-Aldrich
Pyrimethamine
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2,4-Diamino-5-(4-chlorophenyl)-6-ethylpyrimidine, 5-(4-Chlorophenyl)-6-ethyl-2,4-pyrimidinediamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H13ClN4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
248.71
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear (Wramed)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C12H13ClN4/c1-2-9-10(11(14)17-12(15)16-9)7-3-5-8(13)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3,(H4,14,15,16,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WKSAUQYGYAYLPV-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Pyrimethamine is an antiparasitic drug used to treat malaria, toxoplasmosis and cystoisosporiasis. Pyrimethamine is a potent inhibitor of dihydrofolate reductase.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Mutations in Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase and dihydropteroate synthase and epidemiologic patterns of pyrimethamine-sulfadoxine use and resistance
C V Plowe
The Journal of Infectious Diseases, 176, 1590-1596 (1997)
The multifaceted antineoplastic role of pyrimethamine against human malignancies
Shanaya Ramchandani
IUBMB Life, 74, 198-212 (2022)
Lisa N Heppler et al.
The Journal of biological chemistry, 298(2), 101531-101531 (2021-12-27)
Cancer is often characterized by aberrant gene expression patterns caused by the inappropriate activation of transcription factors. Signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) is a key transcriptional regulator of many protumorigenic processes and is persistently activated in many