Fontos dokumentumok
C1159
L-Cycloserine
Szinonimák:
(S)-4-Amino-3-isoxazolidone
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥95% (TLC)
Minőségi szint
form
powder
mp
146 °C
oldhatóság
H2O: 50 mg/mg protein
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N[C@H]1CONC1=O
InChI
1S/C3H6N2O2/c4-2-1-7-5-3(2)6/h2H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DYDCUQKUCUHJBH-REOHCLBHSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2