Fontos dokumentumok
F0503
5-Fluoro-2′-deoxyuridine
thymidylate synthase inhibitor
Szinonimák:
floxuridine, 2′-Deoxy-5-fluorouridine, FUDR, Floxuridine
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (HPLC)
Forma
powder
mp
148 °C (lit.)
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(F)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11FN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ODKNJVUHOIMIIZ-RRKCRQDMSA-N
Géninformáció
human ... TYMS(7298)
mouse ... Tyms(22171)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?