Fontos dokumentumok
222569
Fomepizole
99%
Szinonimák:
4-Methylpyrazole
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.495 (lit.)
bp
99-100 °C/6 mmHg (lit.)
oldhatóság
alcohol: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
sűrűség
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cn[nH]c1
InChI
1S/C4H6N2/c1-4-2-5-6-3-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RIKMMFOAQPJVMX-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADH1A(124) , ADH1B(125) , ADH1C(126)
Általános leírás
Alkalmazás
- A reactant to prepare 4-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole by reacting with bromobenzene via N-arylation using a copper catalyst.
- A starting material for the synthesis of 4-methyl-3(5)-nitropyrazole by nitration.
- A ligand in the preparation of gallium(III) complex of 4-methylpyrazole as potential antitumor and antiviral agent.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
204.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
96 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?