C1427
Cytochrome b5 human
recombinant, expressed in E. coli (histidine-tagged), ≥90% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
Cytochrome b5
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli (histidine-tagged)
Teszt
≥90% (SDS-PAGE)
form
solution
molekulatömeg
16 kDa
technika/technikák
inhibition assay: suitable
alkalmasság
suitable for molecular biology
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... CYB5A(1528)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1