Merck
C4982
Sigma-Aldrich
Cytochrome P450 human
3A4 isozyme microsomes, with P450 reductase and cytochrome b5, recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells (BTI-TN-5B1-4)
Szinonimák:
Cytochrome P450 enzyme, Human cytochrome P450, P450 enzyme
Méret kiválasztása
1 VIAL
205 000,00 Ft
205 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 VIAL
205 000,00 Ft
About This Item
Enzyme Commission szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161501
NACRES:
NA.47
205 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in baculovirus infected insect cells (BTI-TN-5B1-4)
Forma
solution
molekulatömeg
45-60 kDa
kiszerelés
vial of ~0.5 nmol
vial of ≥25 units
koncentráció
≥2 mg/mL (Bichinchonic acid method)
technika/technikák
co-immunoprecipitation (co-IP): suitable
oldhatóság
water: soluble
alkalmasság
suitable for molecular biology
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
cell analysis
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... CYP3A4(1576)
Általános leírás
Research area: IMMUNO AND CKS
Cytochrome P450 (CYP450) is a membrane-bound hemoprotein[1] that constitutes a vast superfamily of heme-thiolate proteins engaged in the metabolism of exogenous and endogenous compounds. These CYP450 enzymes feature an active heme iron center that is bound to a protein molecule via a highly conserved cysteine thiolate ligand.[2]
Alkalmazás
Cytochrome P450 human has been used in in vitro binding assays to understand protein dimerization via haem–haem stacking and its significance in cancer.[3] It has also been used to study in vitro binding between PGRMC1 and CYP3A4.[4]
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cytochrome P450 (CYP) enzymes are associated with many reactions including O-dealkylation, epoxidation, S-oxidation, and hydroxylation.[1]
Cytochrome P450 is a heterogeneous family of isozymes whose primary function is to oxidize small molecules, both as a function of intermediary metabolism (e.g., fatty acids) and to detoxify exogenous compounds (drugs or toxins). Some isoforms have narrow substrate specificity, while others are promiscuous. The CYP1A1 isoform catalyzes 7-deethylation of ethoxyresorufin. Cytochrome P450 (CYP) plays an important role in detoxifying xenobiotics, cellular metabolism and homeostasis. One of the main mechanisms of drug-drug interactions is the induction or inhibition of these enzymes. CYP enzymes are transcriptionally activated by a variety of xenobiotics and by endogenous substrates via receptor-dependent pathways. Inhibition of these enzymes is a major factor in metabolism-based drug-drug interactions, and many chemotherapeutic medications can cause drug interactions by either inhibiting or inducing the cytochrome p450 enzyme system.
Egyéb megjegyzések
Microsomes containing recombinant human CYP3A4 and recombinant rabbit NADPH-P450 reductase
Egység definíció
One unit will convert 1 nanomole of testosterone to 6β-hydroxytestosterone per minute at pH 7.4 at 37 °C.
Fizikai forma
Solution in 100 mM potassium phosphate buffer, pH 7.4.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Andreia Palmeira et al.
Journal of pharmacy & pharmaceutical sciences : a publication of the Canadian Society for Pharmaceutical Sciences, Societe canadienne des sciences pharmaceutiques, 15(1), 31-45 (2012-03-01)
Aminated thioxanthones have recently been described as dual-acting agents: growth inhibitors of leukemia cell lines and P-glycoprotein (P-gp) inhibitors. To evaluate the selectivity profile of thioxanthones as inhibitors of multidrug resistance (MDR), their interaction with other ABC transporters, which were
Haem-dependent dimerization of PGRMC1/Sigma-2 receptor facilitates cancer proliferation and chemoresistance
Kabe Y, et al.
Nature Communications, 7, 11030-11030 (2016)
The Central Role of Cytochrome P450 in Xenobiotic Metabolism?A Brief Review on a Fascinating Enzyme Family
Francisco E, et al.
Journal of Separation Science, 11(3), 94?114-94?114 (2021)
Engineering Cytochrome P450 Biocatalysts for Biotechnology, Medicine, and Bioremediation
Kumar S
Expert Opinion on Drug Metabolism & Toxicology, 6(2), 115?131-115?131 (2010)
Yasuaki Kabe et al.
Cancers, 13(13) (2021-07-03)
Progesterone receptor membrane component 1 (PGRMC1) is highly expressed in various cancer cells and contributes to tumor progression. We have previously shown that PGRMC1 forms a unique heme-stacking functional dimer to enhance EGF receptor (EGFR) activity required for cancer proliferation