Fontos dokumentumok
C5614
Cytochrome P450 human
1A2 Isozyme Microsomes, with P450 Reductase and cytochrome b5, recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells (BTI-TN-5B1-4)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in baculovirus infected insect cells (BTI-TN-5B1-4)
Forma
solution
molekulatömeg
58 kDa
kiszerelés
vial of 0.5 nmol
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
cell analysis
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... CYP1A2(1544)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)