552233
QX-314
≥99% (HPLC), lyophilized solid, voltage-sensitive Na+ conductance blocker, Calbiochem®
Szinonimák:
QX-314
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
QX-314, A quaternary lidocaine derivative, permanently charged, and lipophobic.
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
lyophilized solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
oldhatóság
water: 3 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
SMILES string
[N+](CC)(CC)(CC)CC(=O)Nc1c(cccc1C)C
InChI
1S/C16H26N2O/c1-6-18(7-2,8-3)12-15(19)17-16-13(4)10-9-11-14(16)5/h9-11H,6-8,12H2,1-5H3/p+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PYEBKOFMWAMBFV-UHFFFAOYSA-O
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
A powerful blocker of voltage-sensitive Na+ conductance
Figyelmeztetés
Egyéb megjegyzések
Regehr, W.G. and Tank, D.W. 1992. J. Neurosci.12, 4202.
WGK
WGK 3