Merck
32731
Supelco
3-Amino-2-methyl-5-nitrobenzamide
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
3-ANOT
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H9N3O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
195.18
Beilstein:
2114950
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
Cc1c(N)cc(cc1C(N)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9N3O3/c1-4-6(8(10)12)2-5(11(13)14)3-7(4)9/h2-3H,9H2,1H3,(H2,10,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RBLRQBGOUCRKRT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
3-Amino-2-methyl-5-nitrobenzamide is a metabolite of dinitolmide which is utilized extensively as an nitroamide antiprotozoal agent in poultry farming due to its low toxicity, stability, cost-effectiveness and anticoccidial effects.
Alkalmazás
3-Amino-2-methyl-5-nitrobenzamide may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in chicken tissues and eggs by accelerated solvent extraction (ASE) with a neutral alumina solid-phase extraction (SPE) column in conjunction with gas chromatography-tandem mass spectrometry (ASE-SPE-GC–MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Development of an ASE-GC-MS/MS method for detecting dinitolmide and its metabolite 3-ANOT in eggs
Zhao X, et al.
Journal of Mass Spectrometry : Jms, 53(10), 976-985 (2018)
Determination of dinitolmide and its metabolite 3-ANOT in chicken tissues via ASE-SPE-GC-MS/MS.
Zhao X, et al.
J. Food Compos. Anal. (2018)
Gabriela A Altamirano et al.
Environmental research, 191, 110185-110185 (2020-09-19)
The plastic monomer and plasticizer bisphenol A (BPA), and the UV-filter benzophenone-3 (BP3) have been shown to have estrogenic activities that could alter mammary gland development. Our aim was to analyze whether BPA or BP3 direct exposure affects the functional