Fontos dokumentumok
C0733
Cyclooxygenase 1 from sheep
glycerol solution, ≥1500 units/mg protein
Szinonimák:
COX-1, Constitutive cyclooxygenase, Prostaglandin H synthase 1, Prostaglandin endoperoxide synthase
About This Item
Javasolt termékek
Forma
glycerol solution
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥1500 units/mg protein
molekulatömeg
dimer subunit mol wt 70 kDa
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
sheep ... COX1(808251)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)