Merck
RAB1034
Sigma-Aldrich
Human COX-2 ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.32
faj reaktivitás
human
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
bemenet
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum sample(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1.2 ng/ml
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... PTGS2(5743)
Általános leírás
Human COX-2 ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) Kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of a target protein in biological samples, such as serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
This ELISA antibody pair detects human COX-2. Other species are not determined.
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Human COX-2 ELISA Kit has been used to measure the level of cyclooxygenase 2 (COX-2) in blood serum of individuals with bipolar disorder.
Egyéb megjegyzések
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Yong Zhang et al.
Experimental and therapeutic medicine, 15(6), 5510-5516 (2018-05-29)
The present study aimed to determine the expression of cyclooxygenase (COX)-2 and microRNA (miRNA/miR)-381 in the blood of children with viral myocarditis (VM), and investigate the association between COX-2 and miR-381 in the occurrence and development of the disease using
Chao Shen et al.
Neurochemical research, 42(10), 2902-2911 (2017-07-01)
Advanced glycation end products (AGEs) enhance microglial activation and intensify the inflammatory response and oxidative stress in the brain. This process may occur due to direct cytotoxicity or interacting with AGEs receptors (RAGE), which are expressed on the surface of
Simin Feng et al.
Food & function, 8(11), 4179-4186 (2017-10-17)
Phytosterols, the plant analogues of cholesterol, widely occur in the human diet. In this study, we investigated and compared the effects of stigmasterol and β-sitosterol (both with purities ≥95%) on dextran sulfate sodium (DSS)-induced colitis in C57BL/6J male mice fed
Zahra Manji et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 70(4), 1259-1274 (2019-07-20)
Alzheimer's disease (AD) pathology consists of extracellular deposits of amyloid-β peptides (Aβ) and intracellular neurofibrillary tangles. These pathological alterations are accompanied by a neuroinflammatory response consisting of increased expression of inflammatory mediators. An anti-inflammatory strategy designed to prevent or delay
Daniela V Bavaresco et al.
Journal of affective disorders, 271, 115-122 (2020-06-02)
Bipolar Disorder (BD) is a chronic psychiatric disorder characterized by mood disturbances that include depressive, manic, and hypomanic episodes. Despite the severity of the symptoms, there is still a gap in the literature on the precise neurobiology and treatment of