Fontos dokumentumok
G7276
Gibberellin A4
suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥90%
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥90%
technika/technikák
cell culture | plant: suitable
szennyeződések
≤5% gibberellin A7
alkalmazás(ok)
agriculture
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@@H]3C[C@]1(CC3=C)[C@@H](C(O)=O)[C@]4([H])[C@@]5(C)[C@@H](O)CC[C@@]24OC5=O
InChI
1S/C19H24O5/c1-9-7-18-8-10(9)3-4-11(18)19-6-5-12(20)17(2,16(23)24-19)14(19)13(18)15(21)22/h10-14,20H,1,3-8H2,2H3,(H,21,22)/t10?,11-,12+,13-,14-,17-,18+,19-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RSQSQJNRHICNNH-AMNRFOROSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3