Fontos dokumentumok
C0400
Carmustine
≥98% (TLC), oily liquid to amorphous solid, DNA alkylating agent
Szinonimák:
1,3-Bis(2-chloroethyl)-1-nitrosourea, BCNU
About This Item
Javasolt termékek
product name
Carmustine, ≥98%
Minőségi szint
Teszt
≥98%
form
(Oily liquid to amorphous solid)
mp
30 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, pale yellow to yellow
kezdeményező
Bristol-Myers Squibb
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
ClCCNC(=O)N(CCCl)N=O
InChI
1S/C5H9Cl2N3O2/c6-1-3-8-5(11)10(9-12)4-2-7/h1-4H2,(H,8,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DLGOEMSEDOSKAD-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... GSR(2936)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Cikkek
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.
A DNS-károsodás és a DNS-javítási mechanizmus létfontosságú a DNS integritásának fenntartásához. A sejtek DNS-ének károsodása többek között a mutagenezisben és a rák kialakulásában is szerepet játszik.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.