C2235
CB 1954
solid
Szinonimák:
5-(1-Aziridinyl)-2,4-dinitrobenzamide, 5-(Aziridin-1-yl)-2,4-dinitrobenzamide
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥94% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
solid
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NC(=O)c1cc(N2CC2)c(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H8N4O5/c10-9(14)5-3-7(11-1-2-11)8(13(17)18)4-6(5)12(15)16/h3-4H,1-2H2,(H2,10,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WOCXQMCIOTUMJV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.
A DNS-károsodás és a DNS-javítási mechanizmus létfontosságú a DNS integritásának fenntartásához. A sejtek DNS-ének károsodása többek között a mutagenezisben és a rák kialakulásában is szerepet játszik.