Fontos dokumentumok
B2292
O6-Benzylguanine
≥98% (TLC), solid, O⁶-alkylguanine DNA alkyltransferase inhiitor
About This Item
Javasolt termékek
product name
O6-Benzylguanine, ≥98% (TLC), solid
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
form
solid
oldhatóság
methanol: 20 mg/mL
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Nc1nc(OCc2ccccc2)c3nc[nH]c3n1
InChI
1S/C12H11N5O/c13-12-16-10-9(14-7-15-10)11(17-12)18-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2,(H3,13,14,15,16,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KRWMERLEINMZFT-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... MGMT(4255)
Alkalmazás
- as an inhibitor of methylguanine methyltransferase (MGMT) in glioblastoma stem cell
- as a O6-alkylguanine-alkyltransferase (AGT) enzyme inhibitor in embryonic stem cells prior to N-ethyl-N-nitrosourea(ENU) treatment
- as an inhibitor of AGT in growth inhibition assays of HL-60 human promyelocytic leukemia cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3