Fontos dokumentumok
A4330
4′-Aminomethyltrioxsalen hydrochloride
Szinonimák:
4′-Aminomethyl-4,5′,8-trimethylpsoralen hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
oldhatóság
H2O: 1 mg/mL
DMSO: 2 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2c(C)c3oc(C)c(CN)c3cc12
InChI
1S/C15H15NO3/c1-7-4-13(17)19-14-8(2)15-11(5-10(7)14)12(6-16)9(3)18-15/h4-5H,6,16H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WBIICVGYYRRURR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.
A DNS-károsodás és a DNS-javítási mechanizmus létfontosságú a DNS integritásának fenntartásához. A sejtek DNS-ének károsodása többek között a mutagenezisben és a rák kialakulásában is szerepet játszik.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.