Fontos dokumentumok
B9935
BMS-345541
≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
N-(1,8-Dimethylimidazo[1,2-a]quinoxalin-4-yl)-1,2-ethanediamine hydrochloride
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
desiccated
oldhatóság
DMSO: 18 mg/mL
H2O: insoluble
kezdeményező
Bristol-Myers Squibb
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cc1ccc2nc(NCCN)c3ncc(C)n3c2c1
InChI
1S/C14H17N5.ClH/c1-9-3-4-11-12(7-9)19-10(2)8-17-14(19)13(18-11)16-6-5-15;/h3-4,7-8H,5-6,15H2,1-2H3,(H,16,18);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MIDKPVLYXNLFGZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- as an IκB kinase (IKK) complex inhibitor to study its effects on the interferon-γ (IFN-γ) production by natural killer (NK) cells
- as an IKK inhibitor to study its effects on the expression of eotaxin and monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1) mRNA in gingival fibroblasts
- as nuclear factor κB (NF-κB) pathway inhibitor to study its effects on tumor necrosis factor α (TNFα) production in human oral squamous carcinoma cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.