Fontos dokumentumok
164739
(+)-S-Trityl-L-cysteine
97%, for peptide synthesis
Szinonimák:
S-Trityl-L-cysteine
About This Item
Javasolt termékek
product name
(+)-S-Trityl-L-cysteine, 97%
Minőségi szint
Teszt
97%
optikai aktivitás
[α]25/D +115°, c = 0.8 in 0.04 M ethanolic HCl
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
182-183 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
N[C@@H](CSC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C22H21NO2S/c23-20(21(24)25)16-26-22(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19/h1-15,20H,16,23H2,(H,24,25)/t20-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DLMYFMLKORXJPO-FQEVSTJZSA-N
Alkalmazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?