Fontos dokumentumok
SML0094
Bikinin
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4-((5-Bromo-2-pyridinyl)amino)-4-oxobutanoic acid, 4-[(5-Bromo-2-pyridinyl)amino]-4-oxo-butanoic acid, Abrasin
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to tan
oldhatóság
DMSO: ≥5 mg/mL
alkalmazás(ok)
agriculture
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCC(=O)Nc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C9H9BrN2O3/c10-6-1-2-7(11-5-6)12-8(13)3-4-9(14)15/h1-2,5H,3-4H2,(H,14,15)(H,11,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XFYYQDHEDOXWGA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- as a glycogen synthase kinase-3 (GSK3) inhibitor in Arabidopsis Col-0 seedlings to test its effect on gene expression
- as a component of induction medium and as a GSK3 inhibitor to test its effect on mesophyll cells in Arabidopsis leaf discs or cotyledons
- as a brassinosteroid agonist to test its effect on the leaf index of R. trichophyllus terrestrial leaves
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3