528100
PI-103
A cell-permeable pyridinylfuranopyrimidine compound that acts as a potent and ATP-competitive inhibitor of DNA-PK, PI3-K, and mTOR.
Szinonimák:
PI-103, 3-(4-(4-Morpholinyl)pyrido[3ʹ,2ʹ:4,5]furo[3,2-d]pyrimidin-2-yl)phenol, mTOR Inhibitor V, PI 3-K Inhibitor V
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N5(CCOCC5)c1nc(nc3c1[o]c4ncccc43)c2cc(ccc2)O
InChI
1S/C19H16N4O3/c24-13-4-1-3-12(11-13)17-21-15-14-5-2-6-20-19(14)26-16(15)18(22-17)23-7-9-25-10-8-23/h1-6,11,24H,7-10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TUVCWJQQGGETHL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
DNA-PK, PI3-K, and mTOR
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Elkészítési megjegyzés
WGK
WGK 3
Cikkek
AldeRed™ 588-A detects ALDH activity in cancer stem cells, aiding in cancer research.