Fontos dokumentumok
B5681
Bay 11-7085
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
(E)-3-(4-t-Butylphenylsulfonyl)-2-propenenitrile
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
szín
white
oldhatóság
DMSO: soluble >25 mg/mL
H2O: insoluble
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)\C=C\C#N
InChI
1S/C13H15NO2S/c1-13(2,3)11-5-7-12(8-6-11)17(15,16)10-4-9-14/h4-8,10H,1-3H3/b10-4+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VHKZGNPOHPFPER-ONNFQVAWSA-N
Géninformáció
human ... NFKB1(4790)
Alkalmazás
- nuclear factor-κB inhibitor in Panc-1 cells, macrophages
- inhibitory κB kinase IKK inhibitor in human astrocytoma cells U87MGs
- phospho-p65 inhibitor human monocyte cell line THP-1
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)