B9879
BES
≥99.0% (titration)
Szinonimák:
2-(bis(2-hydroxyethyl)amino)ethane sulfonic acid, n,n-bis[2-hydroxyethyl]-2-aminoethanesulfonic acid, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)taurine
Teszt
≥99.0% (titration)
form
crystalline
tárolási körülmény
dry at room temperature
szín
white
pH
2.5-5.0 (25 °C, 213.3 g/L)
hasznos pH-tartomány
6.4-7.8
pKa (25 °C)
7.1
oldhatóság
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
sűrűség
1.30 g/cm3 at 20—25 °C
1.35 g/cm3 at 20—25 °C
alkalmazás(ok)
clinical research
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OCCN(CCO)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H15NO5S/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-13(10,11)12/h8-9H,1-6H2,(H,10,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AJTVSSFTXWNIRG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Suitable for Cell Culture media and as a Buffering solution in Biochemical and Molecular Biology Research
- Effective Buffering from pH 2.5-5.0 (25 °C, 213.3 g/L) with a pKa of 7.1 (25 °C)
- Tested to confirm low levels of heavy metal contamination, ensuring suitability for various applications
Egyéb megjegyzések
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Related Content
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.