Merck
B2891
Sigma-Aldrich
BES sodium salt
≥99% (titration)
Szinonimák:
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H14NNaO5S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
235.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
Teszt
≥99% (titration)
form
crystalline powder
hasznos pH-tartomány
6.4-7.8
pKa (25 °C)
7.1 (Free acid)
oldhatóság
water: 333.3 mg/mL, clear, colorless
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[Na+].OCCN(CCO)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H15NO5S.Na/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-13(10,11)12;/h8-9H,1-6H2,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CFQLQLSIZOWFNV-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Slide 1 of 2
1 of 2
Related Content
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.