T1375
TES
≥99% (titration)
Szinonimák:
2-[(2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl)amino]ethanesulfonic acid, N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]-2-aminoethanesulfonic acid, TES free acid
Teszt
≥99% (titration)
form
crystalline powder
hasznos pH-tartomány
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
mp
~225 °C (dec.)
oldhatóság
H2O: 25 g plus 50 mL, clear, colorless
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
OCC(CO)(CO)NCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H15NO6S/c8-3-6(4-9,5-10)7-1-2-14(11,12)13/h7-10H,1-5H2,(H,11,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JOCBASBOOFNAJA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Protocols
This procedure may be used for Mutanolysin products.
Related Content
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.