Fontos dokumentumok
14853
BES
BioXtra, for molecular biology, ≥99.5% (T)
Szinonimák:
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)taurine
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
termékcsalád
BioXtra
Teszt
≥99.5% (T)
form
powder or crystals
szennyeződések
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
izzítási maradék (900 °C)
≤0.05%
pH
2.5-5.0 (25 °C, 1 M in H2O)
hasznos pH-tartomány
6.4-7.8
pKa (25 °C)
7.1
oldhatóság
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.095
λ: 280 nm Amax: 0.080
SMILES string
OCCN(CCO)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H15NO5S/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-13(10,11)12/h8-9H,1-6H2,(H,10,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AJTVSSFTXWNIRG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3