Fontos dokumentumok
B6420
BES
BioXtra, ≥99.0% (titration)
Szinonimák:
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)taurine
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioXtra
Teszt
≥99.0% (titration)
form
crystalline
szennyeződések
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
izzítási maradék
≤0.2%
pH
2.5-5.0 (25 °C, 213.3 g/L)
hasznos pH-tartomány
6.4-7.8
pKa (25 °C)
7.1
oldhatóság
H2O: 1 M, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
absorption
≤0.080 at 280 in H2O at 1 M
≤0.095 at 260 in H2O at 1 M
SMILES string
OCCN(CCO)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H15NO5S/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-13(10,11)12/h8-9H,1-6H2,(H,10,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AJTVSSFTXWNIRG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3