Fontos dokumentumok
B4554
BES
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.0%
Szinonimák:
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)taurine
About This Item
Javasolt termékek
grade
BioPerformance Certified
Teszt
≥99.0%
form
crystalline
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin and bioburden, tested
pH
2.5-5.0 (25 °C, 213.3 g/L)
hasznos pH-tartomány
6.4-7.8
pKa (25 °C)
7.1
oldhatóság
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
idegen aktivitás
DNAse (exonuclease), NICKase (endonuclease), RNAse, and protease, none detected
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OCCN(CCO)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H15NO5S/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-13(10,11)12/h8-9H,1-6H2,(H,10,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AJTVSSFTXWNIRG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a supplement in opti-minimal essential medium (MEM) culture media to culture thymocytes for In vitro analysis of thymocyte apoptosis
- as a component of borate buffer saline (BBS) for adeno-associated virus (AAV) vector production, extraction, and purification
- as a component of diluent one for semen collection and cryopreservation
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3