Fontos dokumentumok
T0772
TES sodium salt
≥99% (titration)
Szinonimák:
Sodium 2-((1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-propan-2-yl)amino)ethane sulfonate, TES NA, N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]-2-aminoethanesulfonic acid sodium salt
Teszt
≥99% (titration)
Forma
crystalline powder
szennyeződések
≤7% water content (Karl Fischer)
hasznos pH-tartomány
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
oldhatóság
water: 0.333 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
kation nyomok
Pb: ≤5 ppm
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[Na+].OCC(CO)(CO)NCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H15NO6S.Na/c8-3-6(4-9,5-10)7-1-2-14(11,12)13;/h7-10H,1-5H2,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUXMFAHOYNRHBI-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)