Fontos dokumentumok
1.15228
Millipore
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid
pKa (20 °C)7.15, ≥99% (alkalimetric)
Szinonimák:
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid, BES
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H15NO5S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
213.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161703
EC index szám:
233-465-5
NACRES:
NA.05
Minőségi szint
Teszt
≥99% (alkalimetric)
form
solid
pKa (20 °C)
7.15
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C6H15NO5S/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-13(10,11)12/h8-9H,1-6H2,(H,10,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AJTVSSFTXWNIRG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
buffer substance BES
Analízis megjegyzés
Assay (alkalimetric): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
UV-Absorption (250 nm, 50 g/l, 1 cm, water): ≤ 0.05
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Sulphate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 0.5 %
Biological buffer, pKa at 20 °C: 7.15
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3