Fontos dokumentumok
B8378
2-(4-tert-Butylphenyl)-5-(4-biphenylyl)-1,3,4-oxadiazole
≥99%
Szinonimák:
2-(4-Biphenylyl)-5-(4-tert-butylphenyl)-1,3,4-oxadiazole, Butyl-PBD
Teszt
≥99%
form
powder
fluoreszcencia
λex 305 nm; λem 364 nm in ethanol
OLED (szerves fénykibocsátó dióda) eszköz teljesítménye
ITO/DTFD/PBD/Alq3/LiF/Al
ITO/PEDOT:PSS/TPD/PVK:Ir(ppy)3 (6%)/PBD/Al
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(cc1)-c2nnc(o2)-c3ccc(cc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C24H22N2O/c1-24(2,3)21-15-13-20(14-16-21)23-26-25-22(27-23)19-11-9-18(10-12-19)17-7-5-4-6-8-17/h4-16H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XZCJVWCMJYNSQO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3