Merck
15090
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene
BioReagent, suitable for scintillation, ≥98% (UV)
Szinonimák:
Bis-MSB
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3C6H4CH=CH)2C6H4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
310.43
Beilstein:
2375845
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥98% (UV)
Forma
solid
mp
180-182 °C (lit.)
180-182 °C
fluoreszcencia
λem 416 nm in heptane
λem 419 nm in cyclohexane
alkalmasság
suitable for scintillation
SMILES string
Cc1ccccc1\C=C\c2ccc(cc2)\C=C\c3ccccc3C
InChI
1S/C24H22/c1-19-7-3-5-9-23(19)17-15-21-11-13-22(14-12-21)16-18-24-10-6-4-8-20(24)2/h3-18H,1-2H3/b17-15+,18-16+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QKLPIYTUUFFRLV-YTEMWHBBSA-N
Alkalmazás
Absolute fluorescence emission in cyclohexane (max): 420nm. Utilized as a scintillator reagent.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
K Tabata et al.
Carbohydrate research, 89(1), 121-135 (1981-02-16)
Schizophyllan, a water-soluble beta-D-glucan elaborated by Schizophyllum commune Fries, was partially depolymerized by ultrasonic irradiation to a low-molecular-weight polysaccharide, designated "sonic-degraded schizophyllan". Both native and degraded polysaccharides exhibited essentially the same antitumor activities against Sarcoma-180 ascites. Both glucans are comprised
Study of phenylxylylethane (PXE) as scintillator for low energy neutrino experiments
Back, H. O., Balata, M., et al.
Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A, 585, 48-48 (2008)
O B Egorov et al.
Analytical chemistry, 71(23), 5420-5429 (1999-12-01)
A method for chemically selective radiometric sensing of non-γ-emitting radionuclides in solution is described. Using scintillating microspheres with selective radionuclide uptake properties, radiochemical separation and radiometric detection steps are integrated within a sensor device. These microspheres are loaded into a
Adsorption of a Radiolabeled Random Hydrophilic/Hydrophobic Copolymer at the Liquid/Liquid Interface: Kinetics, Isotherms, and Self-Exchange
Wang, R., and Schlenoff, J. B.
Macromolecules, 31, 494-494 (1998)
Degradation of imazosulfuron in flooded soils
Mikata, K., Yamamoto, A., and Tashiro, S.
Journal of Pesticide Science, 21, 171-171 (1996)