Fontos dokumentumok
D4630
2,5-Diphenyloxazole
suitable for liquid scintillation spectrometry
Szinonimák:
DPO, PPO
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
bp
360 °C (lit.)
mp
72-74 °C (lit.)
alkalmasság
suitable for liquid scintillation spectrometry
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2cnc(o2)-c3ccccc3
InChI
1S/C15H11NO/c1-3-7-12(8-4-1)14-11-16-15(17-14)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CNRNYORZJGVOSY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- fluorography techniques for the detection of tritium, tritiated glycopeptides, and 35S labeled proteins.
- liquid scintillation cocktails as primary and secondary fluors.
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
386.6 - 393.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
197 - 201 °C - closed cup