Fontos dokumentumok
C3143
Chromotrope 2R
Powder
Szinonimák:
2-(Phenylazo)chromotropic acid disodium salt, Acid Red 29
About This Item
Javasolt termékek
product name
Chromotrope 2R, suitable for modified Gomori Trichrome stain
form
powder
Minőségi szint
összetétel
Dye content, ≥70%
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
szín
red to brown
oldhatóság
H2O: 1 mg/mL, dark red
εmax
≥450 at 510-513 nm in methanol
alkalmasság
suitable for modified Gomori Trichrome stain
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].Oc1cc(cc2cc(c(\N=N\c3ccccc3)c(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H12N2O8S2.2Na/c19-12-8-11(27(21,22)23)6-9-7-13(28(24,25)26)15(16(20)14(9)12)18-17-10-4-2-1-3-5-10;;/h1-8,19-20H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;/q;2*+1/p-2/b18-17+;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GXEAXHYQKZAJGB-QIKYXUGXSA-L
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3