Merck
C8822
Sigma-Aldrich
Crocein Scarlet 7B
Powder
Szinonimák:
Acid Red 71
About This Item
Lineáris képlet:
C24H18N4O7S2Na2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
584.53
Colour Index szám:
27165
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
product name
Crocein Scarlet 7B,
form
powder
Minőségi szint
összetétel
Dye content, ~65-85%
szín
red to brown
oldhatóság
H2O: 1 mg/mL
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na].Cc1cc(ccc1\N=N\c2c(O)ccc3cccc(c23)S(O)(=O)=O)\N=N\c4ccc(cc4C)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C24H20N4O7S2.Na.H/c1-14-12-17(25-26-20-10-8-18(13-15(20)2)36(30,31)32)7-9-19(14)27-28-24-21(29)11-6-16-4-3-5-22(23(16)24)37(33,34)35;;/h3-13,29H,1-2H3,(H,30,31,32)(H,33,34,35);;/b26-25+,28-27+;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HJEUGBJDHUTXMF-NPYGFOBASA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Crocein Scarlet 7B (acid red 71) is used in Crowle′s reagent. The reagent is needed for observing latent fingerprints, particularly bloody prints.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Bell S
A Dictionary of Forensic Science (2012)