Fontos dokumentumok
SML0031
DBeQ
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
JRF 12, N2,N4-dibenzylquinazoline-2,4-diamine
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: ≥20 mg/mL
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
C(Nc1nc(NCc2ccccc2)c3ccccc3n1)c4ccccc4
InChI
1S/C22H20N4/c1-3-9-17(10-4-1)15-23-21-19-13-7-8-14-20(19)25-22(26-21)24-16-18-11-5-2-6-12-18/h1-14H,15-16H2,(H2,23,24,25,26)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QAIMUUJJAJBPCL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We presents an article on Autophagy in Cancer Promotes Therapeutic Resistance