Fontos dokumentumok
T9126
Glyceryl trioctanoate
≥95% (GC)
Szinonimák:
1,2,3-Tricapryloylglycerol, 1,2,3-Trioctanoylglycerol, Glycerol tricaprylate, Glycerol trioctanoate, Glyceryl tricaprylate, Tricaprylin, Trioctanoin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
vegetable oil ( (coconut and palm kernel oils))
Minőségi szint
Teszt
≥95% (GC)
form
liquid
bp
233 °C/1 mmHg (lit.)
sűrűség
0.956 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
lipidtípus
neutral glycerides
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC
InChI
1S/C27H50O6/c1-4-7-10-13-16-19-25(28)31-22-24(33-27(30)21-18-15-12-9-6-3)23-32-26(29)20-17-14-11-8-5-2/h24H,4-23H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VLPFTAMPNXLGLX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- as a solvent for quercetin dihydrate and used to study its healing effect on full thickness epidermal burn wound in Wistar
- in the preparation of homogenous solution of silver complexes with different ligands to study its healing effect in a Wistar rat model of full-thickness burn
- in the preparation of oil-water emulsions
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
awg