Fontos dokumentumok
1445481
USP
Monensin sodium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Monensin sodium salt hydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
monensin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.[Na+].CC[C@]1(CC[C@@H](O1)[C@]2(C)CC[C@]3(C[C@H](O)[C@@H](C)[C@H](O3)[C@@H](C)[C@@H](OC)[C@H](C)C([O-])=O)O2)[C@@H]4O[C@@H](C[C@@H]4C)[C@H]5OC(O)(CO)[C@H](C)C[C@@H]5C
InChI
1S/C36H62O11.Na/c1-10-34(31-20(3)16-26(43-31)28-19(2)15-21(4)36(41,18-37)46-28)12-11-27(44-34)33(8)13-14-35(47-33)17-25(38)22(5)30(45-35)23(6)29(42-9)24(7)32(39)40;/h19-31,37-38,41H,10-18H2,1-9H3,(H,39,40);/q;+1/p-1/t19-,20-,21+,22+,23-,24-,25-,26+,27+,28-,29+,30-,31+,33-,34-,35+,36-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XOIQMTLWECTKJL-FBZUZRIGSA-M
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Monensin Sodium
- Monensin Type A Medicated Article
- Monensin
- Monensin Granulated
- Narasin Type A Medicated Article
- Narasin Granular
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
Célzott szervek
Heart,muscle
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3