Fontos dokumentumok
92909
Glyceryl trinonanoate
≥99.0%
Szinonimák:
1,2,3-Trinonanoylglycerol, 1,2,3-Tripelargonoylglycerol, Glycerol trinonanoate, Glycerol tripelargonate, Trinonanoin, Tripelargonin
Teszt
≥99.0%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.449
mp
8-9 °C
sűrűség
0.943 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCC
InChI
1S/C30H56O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-28(31)34-25-27(36-30(33)24-21-18-15-12-9-6-3)26-35-29(32)23-20-17-14-11-8-5-2/h27H,4-26H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YRIMSXJXBHUHJT-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)