Merck
318744
Sigma-Aldrich
Bromophenol Blue solution
0.04 wt. % in H2O
Szinonimák:
3′,3′′,5′,5′′-Tetrabromophenolsulfonephthalein, Bromophenol Blue sodium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H9Br4NaO5S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
691.94
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
form
liquid
Minőségi szint
koncentráció
0.04 wt. % in H2O
technika/technikák
titration: suitable
pH
3.0-4.6, yellow to blue
sűrűség
0.985 g/mL at 25 °C
λmax
589 nm
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].Oc1c(Br)cc(cc1Br)C(=C2/C=C(Br)C(=O)C(Br)=C2)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H10Br4O5S.Na/c20-12-5-9(6-13(21)18(12)24)17(10-7-14(22)19(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28;/h1-8,24H,(H,26,27,28);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TWKDJMRHSLWRFI-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Bromophenol Blue is a tracking dye for nucleic acid or protein electrophoresis in agarose or polyacrylamide gels.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Detection of erythrocyte membrane proteins, sialoglycoproteins, and lipids in the same polyacrylamide gel using a double-staining technique.
Dzandu JK, et.al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 81, 1733-1737 (1984)
Rapid transfer of DNA from agarose gels to nylon membranes.
Reed KC and Mann DA.
Nucleic Acids Research, 13, 7207-7221 (1985)
Detection of erythrocyte membrane proteins, sialoglycoproteins, and lipids in the same polyacrylamide gel using a double-staining technique.
Dzandu JK, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 81, 1733-1737 (1984)