Merck
D4506
Sigma-Aldrich
4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde
>97.5% purity (HPLC), powder
Szinonimák:
DMAC, DMACA
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2NC6H4CH=CHCHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
175.23
Beilstein:
972369
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Terméknév
4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde, chromogenic reagent for indoles and flavanols
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
technika/technikák
titration: suitable
szín
yellow to very dark yellow
mp
138-140 °C (lit.)
oldhatóság
chloroform/ethanol (1:1): 50 mg/mL
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CN(C)c1ccc(\C=C\C=O)cc1
InChI
1S/C11H13NO/c1-12(2)11-7-5-10(6-8-11)4-3-9-13/h3-9H,1-2H3/b4-3+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RUKJCCIJLIMGEP-ONEGZZNKSA-N
Alkalmazás
  • 4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde (DMAC) has been used in the serine protease inhibition assay.
  • It has been used for the detection of (epi)-flavan-3-ols and proanthocyanidin polymers in Brassica napus seeds.
  • It has been used for the determination of phenolic compounds in leaf samples.
  • It has been used for the staining of flavan-3-ols in plant samples.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Reagent for assay of indole product of apotryptophanase and tryptophanase. DMAC produces colored adducts with flavanols for subsequent HPLC. It has been used in a chromogenic method for quantifying proanthocyandines in cranberry powder.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2
Analysis of flavanols in beverages by high-performance liquid chromatography with chemical reaction detection.
de Pascual-Teresa, S., et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 46, 4209-4213 (1998)
A new reagent for the assay of indole in the tryptophanase reaction.
J M TURNER
The Biochemical journal, 78, 790-792 (1961-04-01)
Co-occurrence of tannin and tannin-less vacuoles in sensitive plants.
Fleurat-Lessard P, et al.
Protoplasma, 253, 821-821 (2016)
Exploring plant defense theory in tall goldenrod, Solidago altissima.
Heath JJ, et al.
The New phytologist, 202, 1357-1357 (2014)
Reactive oxygen species and cellular interactions between Mycosphaerella fijiensis and banana.
Jesus M de, et al.
Tropical Plant Biology, 4, 134-134 (2011)