Merck
5.05147
Millipore
TES
OmniPur® Grade, >= 99%, A zwitterionic buffer
Szinonimák:
OmniPur® TES
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H15NO6S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
229.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161703
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
Teszt
≥99% dry basis (titration)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
water: soluble
idegen aktivitás
DNAse, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
tárolási hőmérséklet
10-30°C
InChI
1S/C6H15NO6S/c8-3-6(4-9,5-10)7-1-2-14(11,12)13/h7-10H,1-5H2,(H,11,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JOCBASBOOFNAJA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A zwitterionic buffer (Absorbance: ≤0.12 at 260 nm, 1 M, H2O). Has a pKa of 7.5 at 20°C. Useful in the pH range of 6.8-8.2.
A zwitterionic buffer useful in the pH range of 6.8-8.2. Has a pKa 7.40 at 25°C.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1